Przejdź do
33-037
Test PI 3-Kinase HTRF®; 50 000 dołków
The PI 3-Kinase HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format. This pack size has a screening capacity of 50,000 wells.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50000 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319 210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
319 210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
Application
PI 3-Kinase HTRF Assay to wysokowydajny zestaw testowy, który zapewnia uniwersalną metodę testowania wszystkich PI3-Kinaz klasy I w jednorodnym formacie. To opakowanie ma pojemność przesiewową 50 000 dołków.
Używany do wykrywania/ilościowania: PI 3-Kinaza
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Biochem/physiol Actions
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Packaging
Pojemność zestawu: 50 000 dołków
Preparation Note
12 miesięcy w temperaturze -70°C
Other Notes
4X Reaction Buffer
PIP2 (Substrate; 1mM stock)
Stop Reagent A
Stop Reagent B
DM A Detection Reagent
DM B Detection Reagent
DM C Detection Reagent
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)