Przejdź do
33-126
Test HTRF dla kinazy PIP5
The PIP5 Kinase HTRF Assay kit provides a method for assaying PI(4)P-5 kinases in a homogenous 1920 well format. Suitable for screening of potential inhibitors of these enzymes.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1920 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
41 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
41 740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
HTRF®, Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
detection method
fluorometric (HTRF)
shipped in
dry ice
Application
Używany do wykrywania/ilościowego oznaczania: Kinaza PIP5
Other Notes
Reaction Buffer (4X)
DM A Detection Reagent
DM C Detection Reagent
DM E Detection Reagent
Phosphatidylinositol 4-phosphate (1mM)
Phosphatidylserine (1mM)
Stop Reagent D
Legal Information
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test HTRF dla kinazy PIP5
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)