Przejdź do
341691
Ficoll® 400 Reagent, Molecular Biology Grade
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1280,00 zł
250 g
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
5550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32039090
1280,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2637265152M529543
description
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
description
BioXtra, lyophilized powder
description
Used to accelerate hybridization of DNA probes to immobilized nucleic acids.
description
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)