Przejdź do
344935
Substrat furynowy, fluorogeniczny
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 10⁴ s⁻¹M⁻¹).
Synonim(y):
Furin Substrate, Fluorogenic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H57N13O9
Masa cząsteczkowa:
827.93
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: soluble
fluorescence
λex 360 - 380 nm, λem 430-460 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogeniczny substrat dla furiny (kcat/Km ~2 X104 M-1 s-1), ssaczego homologa drożdżowej endoproteazy Kex2. Służy również jako substrat dla pokrewnego białka, konwertazy prohormonu 2 (PC2) (kcat/Km ~6 X103 M-1 s-1). Maks. wzbudzenia: ~360-380 nm; maks. emisja: ~430-460 nm).
Fluorogeniczny substrat dla furiny, ssaczego homologa endoproteazy drożdżowej Kex2 (kcat/Km ~ 2 x104 s-1M-1).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Fluorogeniczny substrat dla furiny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
kcat/Km ~ 2 x 104 s-1M-1 dla furyny
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lamango, N.S., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.330, 238.
Hatsuzawa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 16094.
Pyr-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420314444212208748
description
A fluorogenic substrate for furin, a mammalian homolog of the yeast Kex2 endoprotease (kcat/Km ~ 2 x 10⁴ s⁻¹M⁻¹).
description
Sensitive fluorogenic substrate for kallikreins.
description
A quenched fluorescence substrate for MMP-2 (gelatinase A; kcat/Km = 3.97 x 10⁵ M⁻¹s⁻¹).
description
An internally quenched fluorogenic substrate peptide derived from the calpain-1 cleavage site of α-spectrin.
form
solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, water: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)