Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description An aldo hexose. | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥99%, ISOM8™, suitable for cell culture |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color - | color - | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?