Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 U | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1480,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
foreign activity
Proteases, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Other Notes
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Catalyzes the hydrolysis of α1,3-linked and α1,6-linked, non-reducing terminal galactose from complex carbohydrates and glycoproteins. | description - | description - | description Grade III, lyophilized powder, ≥0.15 units/mg protein |
| specific activity ≥30 units/mg protein, ≥85 units/mL | specific activity ≥75 units/mg protein, ≥30 units/mL | specific activity ≥600 units/mg protein | specific activity ≥0.15 units/mg protein |
| form liquid | form liquid | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| storage condition do not freeze | storage condition do not freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?