Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H2Cl4I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1017.64
Colour Index Number:
45440
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
211-183-3
MDL number:
eCl@ss:
25140910
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Harleco®
Quality Segment
application(s)
detection
shipped in
ambient
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-9-7-8(10(22)12(24)11(9)23)20(33-19(7)31)3-1-5(25)15(29)13(27)17(3)32-18-4(20)2-6(26)16(30)14(18)28;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
KCQREHTWEUECQT-UHFFFAOYSA-L
General description
HARLECO® Rose Bengal
348-12 25g Glass Bottle
348-12 25g Glass Bottle
HARLECO® Used to detect bacteria in soil samples
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for bacteria in soil.
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for bacteria in soil.
HARLECO® Used to detect bacteria in soil samples
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rose Bengal
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?