Przejdź do
35-002
STK Antibody, 20X
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-MPPH, Anti-MPPH2, Anti-PKB-GAMMA, Anti-PKBG, Anti-PRKBG, Anti-RAC-PK-gamma, Anti-RAC-gamma, Anti-STK-2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
237 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IP
Citations:
-
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKT3(10000)
Immunogen
a proprietary formulation containing STK antibody at 20X concentration for use in KinEASE fluorescence polarization assays
Application
STK Antibody, 20X detects level of STK & has been published & validated for use in IP.
Analysis Note
routinely used as an STK antibody in KinEASE fluorescence polarization assays
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)