Przejdź do
356350
Glycerol
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Glycerin, 1,2,3-Propanetriol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
604,00 zł
1000 mL
Sprawdź dostępność w koszyku
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
604,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
description
Merck USA index - 14, 4484
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
sustainability
Sustainability features
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77067W252506G2025
Glycerol analytical standard
Supelco
77067
Glycerol
description
-
description
analytical standard
description
FCC, FG
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
form
liquid
form
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)