Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit, bovine, human, pig, mouse, rat
Application:
activity assay
Citations:
17
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, bovine, human, pig, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr38)
Gene Information
bovine ... Ppp1R14A(615348)
human ... PPP1R14A(94274)
mouse ... Ppp1R14A(68458)
pig ... Ppp1R14A(397610)
rat ... Ppp1R14A(114004)
General description
~17 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom 35-46 ludzkiego CPI-17.
Application
Wykrywaj fosfo-CPI-17 (Thr38) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-CPI-17 (Thr38) zatwierdzonego do stosowania w EA.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeletal Signaling
Biochem/physiol Actions
CPI-17 fosforylowany na treoninie 38.
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot on phosphorylated recombinant CPI-17.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?