Przejdź do
36-017
Anti-cleaved-Tau (Asp421) Antibody, clone C3
clone C3, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
C3, monoclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
13
2880,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C3, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
General description
50-70kDa
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acids 412-421(CSSTGSIDMVD) of human Tau with a Cys at the N-terminal end
Application
Anti-cleaved-Tau (Asp421) Antibody, clone C3 is an antibody against cleaved-Tau (Asp421) for use in IP, WB, IH.
Biochem/physiol Actions
cleaved-Tau
Physical form
0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide before the addition of glycerol
Format: Purified
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on Tau fusion protein cleaved by Caspase 3 (Catalog #14-264)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)