Przejdź do
365250
Gö 6976
≥95% (HPLC), protein kinase C inhibitor, solid
Synonim(y):
Gö 6976, Go 6976, 12-(2-Cyanoethyl)-6,7,12,13-tetrahydro-13-methyl-5-oxo-5H-indolo(2,3-a)pyrrolo(3,4-c)-carbazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gö 6976, Gö 6976, CAS 136194-77-9, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of PKC (IC50 = 7.9 nM for rat brain). Exhibits selectively for PKCα (IC50 = 2.3 nM) and βI (IC50 = 6.2 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2c3[n](c4c(c3c5c(c2c6c1cccc6)CNC5=O)cccc4)C)CCC#N
InChI
1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29)
InChI key
VWVYILCFSYNJHF-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 7.9 nM for rat brain). Selectively inhibits Ca2+-dependent PKC α-isozyme (IC50 = 2.3 nM) and PKCβI (IC50 = 6.2 nM). Does not affect the kinase activity of the Ca2+-independent PKC δ-, ε-, and ζ-isozymes even at micromolar levels. Reported to inhibit PKCµ at higher concentrations (IC50 = 20 nM). A 500 µg/ml solution of Gö 6976 (Cat. No. 365253) in anhydrous DMSO is also available.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
PKC
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 7.9 nM against rat brain PKC; 2.3 nM, 6.2 nM against Ca2+-dependent PKC α-isozyme and PKCβI, respectively
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Other Notes
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Wenzel-Seifert, K., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1536.
Martiny-Baron, G.M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 9194.
Qatsha, K.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 4674.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
365251420305
description
Gö 6976, CAS 136194-77-9, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of PKC (IC50 = 7.9 nM for rat brain). Exhibits selectively for PKCα (IC50 = 2.3 nM) and βI (IC50 = 6.2 nM).
description
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
description
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (IC50 = 2.45 µM) and protein kinase A (IC50 = 25.7 µM).
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gö 6976
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)