Przejdź do
368
Trypan Blue Powder
HARLECO® Biological stain designed for connective tissue
Synonim(y):
Trypan Blue, Direct Blue 14, AzidinBlue, Direct blue 14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H24N6O14S4Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
960.81
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
200-786-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4360496
Colour Index Number:
23850
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
10 g/L
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
General description
HARLECO® Trypan Blue
368-12 25g Glass Bottle
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Biological stain designed for connective tissue.
HARLECO® Biological stain designed for connective tissue
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)