Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N5O9P · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.37
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O9P.Na/c1-3-5-10(24)20-18-21-15-12(16(26)22-18)19-8-23(15)17-14(31-11(25)6-4-2)13-9(30-17)7-29-33(27,28)32-13;/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,20,21,22,24,26);/q;+1/p-1/t9-,13-,14-,17-;/m1./s1
InChI key
MGBPJXVWDGGLKI-GBIKJYCISA-M
General description
Przepuszczalny dla komórek analog cGMP, który preferencyjnie aktywuje kinazę białkową G. Hamuje stymulowane trombiną uwalnianie kwasu arachidonowego w ludzkich płytkach krwi.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Przepuszczalny dla komórek analog cGMP, który preferencyjnie aktywuje kinazę białkową G.
Przepuszczalny dla komórek analog cGMP, który preferencyjnie aktywuje kinazę białkową G.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sane, D.C., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 708.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?