Przejdź do
370677
3′,5′-cykliczny monofosforotioinian guanozyny, 8-(4-chlorofenyloetio)-, izomer Rp, sól trietyloamoniowa
A potent, cell-permeable, and metabolically-stable inhibitor of protein kinase G Iα, Iβ, and type II.
Synonim(y):
Rp-8- pCPT-cGMPS, TEA, inhibitor PKG III
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 μmol
Przewidywany termin wysyłki21 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15ClN5O6PS2 · xC6H15N
Masa cząsteczkowa:
503.88 (free acid basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
water: 0.5 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek i stabilny metabolicznie inhibitor kinazy białkowej G Iα, Iβ i typu II. Znacznie bardziej lipofilowy i przepuszczalny dla błon niż Rp-cGMPS lub Rp-8-Br-cGMPS (nr kat. 370674). Uwaga: 1 µmol = 0,61 mg.
Silny, przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy białkowej G Iα, Iβ i typu II. Połączenie inhibitora kinazy białkowej Rp-cGMPS i szeroko stosowanego analogu cGMP, 8-pCPT-cGMP. Znacznie bardziej lipofilny i przepuszczalny dla błon niż Rp-cGMPS i Rp-8-Br-cGMPS. Odporny na hydrolizę przez fosfodiesterazy zależne od cyklicznych nukleotydów ssaków. Uwaga: 1 µmol = 0,61 mg.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PKG1α
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Abd Alla, S., et al. 1996. Eur. J. Biochem.241, 498.
Lee, S.J., et al. 1996. Dev. Biol.180, 324.
Van Uffelen, B.E., et al. 1996. J. Leukoc. Biol.60, 94.
Willmott, N., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 3699.
Butt, E., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 269, 265.
Legal Information
Sprzedawane na licencji patentu U.S. 5,625,056, patentów DE 3,802,865.4 i DE 4,217,679 wydanych dla BIOLOG LSI.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C240116814C0735
description
A potent, cell-permeable, and metabolically-stable inhibitor of protein kinase G Iα, Iβ, and type II.
description
≥98% (HPLC), solid
description
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase A (Ki = 11 µM).
description
≥99% (HPLC), solid
form
lyophilized
form
solid
form
crystalline solid
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 0.5 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)