Przejdź do
375670
Herbimycyna A, Streptomyces sp.
A potent and cell-permeable protein tyrosine kinase inhibitor.
Synonim(y):
Herbimycin A, Streptomyces sp.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.66
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, silny inhibitor białkowych kinaz tyrozynowych. Hamuje autofosforylację p60v-src (IC50 = 12 µM). Nieodwracalnie wiąże się z grupami sulfhydrylowymi kinazy. Zależnie od dawki hamuje aktywację fosfolipazy D indukowaną przez PDGF (IC50 = 8 µg / ml). Zgłaszano również, że hamuje resorpcję kości związaną z c-src (IC50 = 70 nM). Hamuje angiogenezę w błonie kosmówkowo-alantoicznej kurcząt i blokuje apoptozę tymocytów indukowaną przeciwciałem monoklonalnym anty-CD3. Kilka linii komórkowych ssaków transformowanych onkogenami kinazy tyrozynowej(src, abl, fps, ros, yes, erbB) wykazuje rewersję z fenotypu transformowanego do normalnego po leczeniu herbimycyną A.
Silny i przepuszczalny dla komórek inhibitor kinazy białkowo-tyrozynowej. Hamuje p60v-src(IC50 = 12 µM) i aktywację fosfolipazy D indukowaną przez PDGF (IC50 = 8 µg/ml). Zgłaszano, że hamuje resorpcję kości związaną z c-Src (IC50 = 70 nM). Hamuje angiogenezę w błonie kosmówkowo-alantoicznej kurcząt. Wykazano również, że hamuje apoptozę tymocytów indukowaną przeciwciałem monoklonalnym anty-CD3.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 12 µM przeciwko P60v-src
Główny cel
P60v-src
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Dalsze rozcieńczanie za pomocą H₂O lub buforów wodnych tuż przed użyciem.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe DMSO są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Fan, T.-P., et al. 1995. Trends Pharmacol. Sci. 16, 57.
Kim, B.Y. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1061.
Migita, K., et al. 1994. J. Immunol.153, 3457.
Okabe, M., et al. 1994. Leuk. Res. 18, 867.
Fukazawa, H., et al. 1991. Biochem. Pharmacol.42, 1661.
Obinata, A., et al. 1991. Exp. Cell Res.193, 36.
Park, D.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24237.
Weinstein, S.L., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 4148.
Oikawa, T., et al. 1989. Cancer Lett.48, 157.
Uehara, Y., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 803.
Uehara, Y., et al. 1988. Virology164, 294.
Omura, S., et al. 1979. J. Antibiotics32, 255.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)