Przejdź do
375680
Hesperadin
≥95% (HPLC), MST4 kinase inhibitor, solid
Synonim(y):
Hesperadin, Mammalian Ste20-like Kinase 4 Inhibitor, MST4 Inhibitor, Aurora Kinase Inhibitor X, AMPK Inhibitor II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.65
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hesperadin, Hesperadin primarily used in Inhibition.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable indolinone compound that interacts with both the ATP- and the adjacent hydrophobic binding pocket of Aurora B and acts as a rapid and reversible inhibitor of Aurora kinase B activity (IC50 ~ 250 nM) with moderate selectivity over Cdk1/B, Cdk2/E and Cdk4/D1 (IC50 = 1.2, >10 and >10 µM). Also, potently inhibits several kinases at 1 µM in a 25-kinase screening panel (100%, 100%, 96%, 88%, 87% and 84% against Lck, PHK, AMPK, MKK1, MAPKAP-K1 and Chk1, respectively). Reported to reduce histone H3-Ser10 phosphorylation, inhibit cytokinesis, promote chromosome biorientation, perturb mitosis and polyploidy in mammalian cells. Recently shown to potently inhibit MST4 kinase (IC50 = 6.18 nM) in an ATP-competitive manner. Dose-dependently accelerates hypoxia-induced apoptosis and decreases survival (EC50 = 10 nM in MST4 LβT2 gonadotrope cells).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot freeze at -(20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C..
Other Notes
Xiong, W., et al. 2016. Mol. Cancer Ther.15, In press.
Knowlton, A.L., et al. 2006. Curr. Biol.16, 1705.
Kapoor, T.M., et al. 2006. Science311, 388.
Hirota, T., et al. 2005. Nature438, 1176.
Sessa, F., et al. 2005. Mol. Cell.18, 379.
Lampson, M.A., et al. 2004. Nat. Cell Biol.6, 232.
Hauf, S., et al. 2003. J. Cell Biol.161, 281.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001203H52541304377
Hesperidin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001203
Hesperidin
USP
USP
1304377
Hesperydyna
description
Hesperadin primarily used in Inhibition.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥80% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble, yellow to brown
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)