Przejdź do
376
Wright Stain Powder
Harleco®, certified by the BSC
Synonim(y):
Wright Stain Powder, Hematology Stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
273-541-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Harleco®
λmax
520-530 nm (Eosin), 645-655 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
General description
HARLECO® Bejca Wright
376-12 Butelka szklana 25g
HARLECO® Do różnicowego barwienia krwi
Application
Certyfikowany przez Komisję ds. Barwień Biologicznych (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Szeroko stosowany w barwieniu komórek krwi.
HARLECO® Do różnicowego barwienia krwi
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)