Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mg | Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 644,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
644,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)N(CC1)CCC1NC2=NC(C3CCCCC3)=NC4=C2C=C(C(OCCCN5CCCC5)=C4)OC
InChI
1S/C30H47N5O2/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33)
InChI key
QOECJCJVIMVJGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek chinazolinaminy, który działa jako silny i odwracalny inhibitor HMTaz G9a i GLP (metylotransferaz histonowych) (IC50 = ≤ 15 i 19 nM odpowiednio dla G9a i GLP) i wykazuje ~15-krotnie większą selektywność w stosunku do DNMT1 i minimalnie blokuje aktywność JMJD2E (IC50 = 4. 66 µM) oraz SETD7, SETD8, PRMT3 i SUV39H (IC50 >10 µM).66 µM) oraz SETD7, SETD8, PRMT3 i SUV39H2 (IC50 >10 µM). Wykazano, że obniża poziom H3K9Me2 w komórkach MDA-MB231 (IC50 = 81 nM; EC50 = 11,2 µM dla toksyczności komórek) i jest 6-krotnie silniejszy niż inhibitor HMTazy, BIX-01294, (nr kat. 382190). Wpływa również na aktywność receptorów adrenergicznych α1A, adrenergicznych α1B i muskarynowych M2 o 90%, 69% i 64% oraz na panel 26 receptorów i kanałów jonowych o ≤ 30% przy 1 µM.
Ta sonda jest dostarczana we współpracy z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby uzyskać więcej informacji na temat charakterystyki, odwiedź Podsumowanie sondyUNC0638 na stronie SGC.
Ta sonda jest dostarczana we współpracy z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby uzyskać więcej informacji na temat charakterystyki, odwiedź Podsumowanie sondyUNC0638 na stronie SGC.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Vedadi, M., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 566.
Liu, F., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6139.
Liu, F., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6139.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?