Wybierz wielkość
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Mysz anty-Hsp90 mAb (AC88), liquid, clone AC88, Calbiochem®
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AC88, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL, colorimetric)
Immunoprecipitation
Immunocytochemistry )
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... HSP90AA1(3320)
1 of 4
Ta pozycja | 386032 | CA1023 | OP115 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone AC88, monoclonal | clone C92F3A-5, monoclonal | clone EMD-17D7, monoclonal | clone 2A10, monoclonal |
| Gene Information human ... HSP90AA1(3320) | Gene Information human ... HSPA1A(3303) | Gene Information - | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Analysis Note
Komórki HeLa poddane szokowi termicznemu, komórki 3T3 poddane szokowi termicznemu, komórki PC-12 poddane szokowi termicznemu, komórki CHO-K1 poddane szokowi termicznemu, komórki Rat-2 poddane szokowi termicznemu
Application
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Immunocytochemia (patrz komentarze)
Disclaimer
General description
Immunogen
Other Notes
Minoo, P. et al. 1989 J. Cell. Biol.109, 1937.
Riehl, R.M., et al. 1985. Biochemistry 24, 6586.
Sanchez, E.R., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 12398.
Packaging
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c