Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 618,00 zł |
Informacje o tej pozycji
618,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2[s]c(c(c2)C(=O)N)NC(=O)N
InChI
1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)
InChI key
SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
IKK-2
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Karin, M., et al. 2004. Nat. Rev. Drug Discov.3, 17.
Roshak, A.K., et al. 2002. Inflamm. Res.51, S4.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The IKK-2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 507475-17-4, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications. | description ≥95% (HPLC) | description InSolution, ≥95% | description The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications. |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form liquid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?