Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Przewidywany termin wysyłki29 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
0.02% Thimerosal as preservative
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Direct Immunoassay (1:10,000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Packaging
Physical form
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description liquid, Calbiochem® | description liquid, Calbiochem® | description liquid, Calbiochem® | description liquid, Calbiochem® |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| species reactivity goat | species reactivity rabbit | species reactivity human | species reactivity rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?