Przejdź do
401607
Kozie IgG anty-Mysie, koniugat H i L łańcucha β-galaktozydazy
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
—
Citations:
2
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Enzyme Immunoassay (1:1000)
Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z β-galaktozydazą. Rozpoznaje mysie IgG, łańcuchy ciężkie i lekkie.
Ten kozi anty-Mysi IgG, H & L Chain β-Galactosidase Conjugate jest zatwierdzony do stosowania w enzymatycznym teście immunologicznym, immunoelektroforezie do wykrywania mysich IgG, H & L Chain.
Application
Test immunoenzymatyczny (1:1000)
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM PBS, 10 mM glicyny, 10 mM MgCl₂, 1% BSA, pH 7,0.
Other Notes
Aby osiągnąć maksymalną aktywność enzymu, zalecamy użycie następującego substratu:
Rozpuścić 1 mg 4-methylumbelliferyl-β-D-galaktozydu (nr kat. 474424) w 10 ml buforu substratu (10 mM fosforan sodu, pH 7,8, z 1 mM MgCl2) mieszając przez 30 min w temperaturze pokojowej. Usunąć nierozpuszczony substrat przez odwirowanie lub filtrację.
Monospecyficzny dla mysich IgG, łańcuchów ciężkich i lekkich, jak określono za pomocą immunoelektroforezy wobec normalnej surowicy mysiej. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6282G8021401211
description
liquid, Calbiochem®
description
clone GAL-40, ascites fluid
description
clone GAL-13, ascites fluid
description
Calbiochem®, from goat
species reactivity
mouse
species reactivity
bacteria
species reactivity
bacteria
species reactivity
mouse
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
isotype
IgG
isotype
IgM
isotype
IgG1
isotype
IgG
form
liquid
form
-
form
-
form
-
clone
polyclonal
clone
GAL-40, monoclonal
clone
GAL-13, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)