Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 965,00 zł |
Informacje o tej pozycji
965,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CNc2nc3[nH]cnc3c(n2)NCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
InChI key
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
IP 3-K
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The IP6K Inhibitor, also referenced under CAS 519178-28-0, controls the biological activity of IP6K. | description ≥95% (HPLC) | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| form solid | form powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?