Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 4992
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
water: soluble
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
General description
Rekombinowany, mysi interferon γ, składający się ze 134 aminokwasów, wyrażany w E. coli jako pojedynczy, nieglikozylowany polipeptyd.
Application
Biochem/physiol Actions
Przetwarzanie i prezentacja antygenu: IFN-γ zwiększa ekspresję cząsteczek zaangażowanych w prezentację antygenu. Pomaga to w skutecznej aktywacji limfocytów T, prowadząc do zapoczątkowania odporności adaptacyjnej.
Reaktywne formy tlenu (ROS): IFN-γ stymuluje produkcję ROS poprzez promowanie montażu podjednostek oksydazy NADPH. Te ROS mają silne działanie mikrobójcze, wspomagając obronę przed inwazyjnymi patogenami.
Autofagia: IFN-γ indukuje ekspresję białek zaangażowanych w autofagię, ułatwiając usuwanie wewnątrzkomórkowych patogenów i przyczyniając się do obrony immunologicznej.
Apoptoza: IFN-γ wywołuje apoptotyczną śmierć komórek poprzez zwiększenie ekspresji cząsteczek związanych ze szlakiem apoptotycznym.
Migracja komórek i ruch leukocytów: IFN-γ promuje ekspresję chemokin i cząsteczek adhezyjnych, ułatwiając migrację komórek odpornościowych i przyczyniając się do inicjacji odpowiedzi zapalnych.
Mediatory przeciwwirusowe: Indukując ekspresję różnych białek przeciwwirusowych, IFN-γ przeciwdziała infekcjom wirusowym na wielu etapach cyklu życiowego wirusa.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol. 78, 387.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture | description clone 37895, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| Gene Information mouse ... Ifng(15978) | Gene Information mouse ... Ifng(15978) | Gene Information - | Gene Information human ... IFNA1(3340) |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Interferon, mysi, rekombinowany, E . coli
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?