Przejdź do
407616
IL-1R Antagonist
≥95% (HPLC), Interleukin-1 receptor antagonist, oil
Synonim(y):
IL-1R Antagonist, BB-loop Mimic, Hydrocinnamoyl-L-valyl Pyrrolidine, TIR Domain Mimic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
471,00 zł
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
953,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze
471,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IL-1R Antagonist, The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCc1ccccc1)C(C)C
InChI
1S/C18H26N2O2/c1-14(2)17(18(22)20-12-6-7-13-20)19-16(21)11-10-15-8-4-3-5-9-15/h3-5,8-9,14,17H,6-7,10-13H2,1-2H3,(H,19,21)/t17-/m0/s1
InChI key
DAZSWUUAFHBCGE-KRWDZBQOSA-N
General description
A cell-permeable, end protected L-valyl derivative modeled on the MyD88-binding sequence of the TIR (Toll/IL-1R/resistance) domain BB-loop of IL-1RI (type I IL-1 receptor). It specifically inhibits TIR domain-mediated MyD88/IL1-RI interaction without affecting TLR4/MyD88 interaction. It was used successfully to reduce IL-1β-induced fever in mice in vivo and to attenuate IL-1β-induced, but not LPS-induced, activation of MAP kinase signaling cascades in murine lymphocytes and EL4 thymoma cells in vitro.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
TIR domain-mediated MyD88/IL1-RI interaction
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Bartfai, T., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 7971.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8048
description
The IL-1R Antagonist, also referenced under CAS 566914-00-9, controls the biological activity of IL-1R.
description
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)