Przejdź do
407950
Ionomycin free acid
from Streptomyces conglobatus, ≥90% (HPLC), waxy solid, Ca2+ mobile ion carrier, Calbiochem®
Synonim(y):
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H72O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
waxy solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
634,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
Quality Segment
description
RTECS - NO0600000
assay
≥90% (HPLC)
form
waxy solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
InChI key
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
General description
Absorption max. (280 nm, MeOH): 18,600 M-1cm-1.
Highly specific for divalent cations (Ca2+ > Mg2+ >> Sr2+ = Ba2+). More effective than antibiotic A23187 as a mobile ion carrier for Ca2+. Complexes with Ca2+ between pH 7 and 9.5, causing significant absorption in the UV range; however, in contrast to A23187 (Cat. No. 100105), it is not fluorescent. Useful for studies of Ca2+ transport across biological membranes and measurement of cytoplasmic free Ca2+. Induces apoptotic neuronal degeneration in embryonic cortical neurons. Also induces cell cycle arrest in the G1 interval of mature Burkitt lymphoma cell lines.
Highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+. Complexes with Ca2+ between pH 7 and 9.5. In contrast to A23187, it is not fluorescent. Useful for studies of Ca2+ transport across biological membranes and measurement of cytoplasmic free Ca2+. Induces apoptotic neuronal degeneration in embryonic cortical neurons and cell cycle arrest in the G1 phase in mature Burkitt lymphoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Mobile ion carrier for Ca2+
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C).
Other Notes
Aagaard-Tillery, K.M., and Jelinek, D.F. 1995. J. Immunol.155, 3297.
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407951I9657I0634
description
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-81-0, is a highly specific for divalent cations and more effective than A23187 (Cat. No. 100105) as a mobile ion carrier for Ca2+.
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
form
waxy solid
form
solution
form
-
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, DMSO: 10 mg/mL
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)