Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 each | Sprawdź dostępność w koszyku | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
Quality Segment
material
EPDM rubber O-ring, EPDM rubber seal, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane, polycarbonate base, polyethylene cup, styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Centrifree®
device volume
1 mL
pore size
30 kDa pore size (MWCO)
shipped in
ambient
General description
Application
- Oddzielenie niezwiązanych (wolnych) leków terapeutycznych, testosteronu, tyroksyny lub innych substancji biologicznie czynnych.
- Badania wiązania
- Badanie nowych leków
- Ułatwienie deproteinizacji w celu zmniejszenia złożoności lub interferencji matrycy próbek biologicznych
Features and Benefits
- Objętości próbek od 0,15 ml do 1 ml, z objętością podtrzymującą 10 ml dla wysokiego współczynnika stężenia
- Membrana z regenerowanej celulozy Ultracel® zapewnia wysoką retencję białek i dokładność.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description non-IVD, MWCO 30KDa, sample volume 1mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane | description MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| pore size 30 kDa pore size (MWCO) | pore size 30 kDa MWCO |
| manufacturer/tradename Centrifree® | manufacturer/tradename Centrifree® |
| material EPDM rubber O-ring, styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir, polyethylene cup, polycarbonate base, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane, EPDM rubber seal | material EPDM rubber seal, polyethylene cup, EPDM rubber O-ring, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane, polycarbonate base, styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample) |
| shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifree® Ultrafiltracyjne filtry odśrodkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?