Przejdź do
4160
L-izoleucyna
An essential branched chain amino acid.
Synonim(y):
Ile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
1030,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - NR4705000
Merck USA index - 14, 5179
assay
≥99% (TLC)
form
crystalline solid, crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: ~4% (at RT)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
General description
Niezbędny aminokwas rozgałęziony.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-izoleucyna
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)