Przejdź do
420104
Inhibitor JAK3 II
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
4-[(3ʹ-bromo-4ʹ-hydroksyfenylo)amino]-6,7-dimetoksychinazolina, WHI-P154
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(ccc(c1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC)O
InChI
1S/C16H14BrN3O3/c1-22-14-6-10-12(7-15(14)23-2)18-8-19-16(10)20-9-3-4-13(21)11(17)5-9/h3-8,21H,1-2H3,(H,18,19,20)
InChI key
CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny, kompetytywny względem ATP i specyficzny inhibitor JAK3 (IC50 = 5,6 µM). Nie ma wpływu ani na JAK1, ani na JAK2. Wykazano również, że zapobiega indukowanej promieniowaniem jonizującym aktywacji c-Jun w komórkach DT-40. Działa również jako silny inhibitor adhezji i migracji komórek glejaka.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 5,6 µM przeciwko JAK3
Główny cel
JAK-3
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Ghosh, S., et al. 2001. Acta Crystallogr. C.57, 76.
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res. 5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin Cancer Res.4, 2463.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
420126SAB1403999HPA070314
description
The JAK3 Inhibitor II, also referenced under CAS 211555-04-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The JAK3 Inhibitor VI, also referenced under CAS 856436-16-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
clone 2A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)