Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H45BrN4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
709.67
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 420107-M nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, A cell-permeable F-actin probe.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChI key
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
General description
A cell-permeable F-actin probe. A cyclodepsipeptide with antifungal and antitumor properties. A potent inducer of actin polymerization and stabilization in vitro. Prevents activation of store-mediated Ca2+ entry into cells. It competes with Phalloidin (Cat. No. 516640) for actin binding (Kd = 15 nM) and enhances apoptosis induced by interleukin 2 (IL-2) deprivation. A 1 mM (50 µg/71 µl) solution of Jasplakinolide, Jaspis johnstoni (Cat. No. 420127) in DMSO is also available.
Biochem/physiol Actions
Kd = 15 nM for actin binding
Primary Target
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Other Notes
Rosado, J.A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 7527.
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?