Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 800,00 zł |
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
800,00 zł
Nazwa produktu
KN-93, A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
cam kinase 2
Preparation Note
Other Notes
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable, reversible and competitive inhibitor of rat brain CaM kinase II (Ki = 370 nM). | description InSolution, ≥95%, A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II | description Calmodulin is a ubiquitous Ca2+-binding protein that serves as a physiological effector of a wide range of biological processes. Purified from bovine brain. | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form lyophilized | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble, aqueous buffer: soluble | solubility DMSO: 1 mg/mL, H2O: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-93
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?