Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
potency
79 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, nearly colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC=C1Cl)C2=CN=C3C=CC(C4CCNCC4)=CN32.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C19H19ClN4O.C2H2O4/c20-15-3-1-2-4-16(15)23-19(25)17-11-22-18-6-5-14(12-24(17)18)13-7-9-21-10-8-13;3-1(4)2(5)6/h1-6,11-13,21H,7-10H2,(H,23,25);(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
ODBJGLKPAQMCJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Erythropoietin-producing hepatocellular carcinoma (Eph)
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description LDN-211904 modulates the biological activity of EphB3 receptor tyrosine kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?