Przejdź do
429700
Leptyna, ludzka, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
rhOB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
Escherichia coli
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
2130,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5443
sterility
non-sterile
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg leptin)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka leptyna wyrażana w E. coli. Leptyna została pierwotnie zidentyfikowana jako produkt białkowy mysiego genu otyłości. U myszy z mutacjami w genie obese, które blokują syntezę leptyny, stwierdzono otyłość i cukrzycę oraz obniżoną aktywność, metabolizm i temperaturę ciała. Klony cDNA kodujące leptynę zostały wyizolowane z komórek ludzkich, małpich, mysich i szczurzych. Ludzka leptyna wykazuje około 84% identyczności sekwencji z białkiem mysim. Ludzki cDNA leptyny koduje białko o długości 167 aminokwasów z 21 aminokwasową sekwencją sygnałową, która jest rozszczepiana w celu uzyskania dojrzałego białka o długości 146 aminokwasów. Wykazano, że ekspresja mRNA leptyny jest ograniczona do tkanki tłuszczowej.
Następnie sklonowano receptor o wysokim powinowactwie dla leptyny (OB-R) z homologią do gp130 i receptora G-CSF. Domena cytoplazmatyczna OB-R przekazuje sygnał leptyny poprzez szlak JAK-STAT. Chociaż początkowo wykazano, że mRNA OB-R ulega ekspresji głównie w splocie naczyniówkowym i podwzgórzu, nowsze dane ujawniły również ekspresję tego receptora w komórkach śródbłonka (Ecs). Co więcej, aktywność angiogenną leptyny wykazano zarówno in vitro, jak i in vivo, co sugeruje fizyczny mechanizm, w którym indukowana leptyną angiogeneza może ułatwiać zwiększone wydatkowanie energii.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 0,4-2 ng/ml, mierzone jego zdolnością do indukowania proliferacji zależnych od leptyny mysich komórek BAF3 transfekowanych rOB-R.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnego przefiltrowanego roztworu w PBS.
Preparation Note
Aby odtworzyć liofilizowaną leptynę, dodaj do fiolki 15 mM sterylnego HCl (0,5 ml/1 mg fiolkę lub 2,5 ml/5 mg fiolkę). Po całkowitym rozpuszczeniu białka dodaj 7,5 mM sterylnego NaOH (0,3 ml/1 mg fiolki lub 1,5 ml/5 mg fiolki), aby doprowadzić pH do ~5,2. Liofilizowane próbki są stabilne przez co najmniej sześć miesięcy w temperaturze -70°C. Po rekonstytucji cytokina ta może być przechowywana w sterylnych warunkach w temperaturze 4°C przez jeden miesiąc lub w temperaturze -70°C przez trzy miesiące bez wykrywalnej utraty aktywności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania odtworzonych roztworów.
Other Notes
Anderwald, C., et al. 2002. Mol. Endocrinol.16, 1612.
Ookuma, M., et al. 1998. Diabetes 47, 219.
Campfield, L.A., et al. 1995. Science 269, 546.
Halaas, J.L., et al. 1995. Science 269, 543.
Pelleymounter, M.A., et al. 1995. Science 269, 540.
Zhang, Y., et al. 1994. Nature372, 425.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
598101
description
-
description
-
biological source
Escherichia coli
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized
form
lyophilized solid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Belgium
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Leptin hormone
    Very good and stable product, it activates the receptor
    Helpful?