Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 549,00 zł |
Informacje o tej pozycji
549,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description InSolution, ≥98%, Racemic, potent and selective MDM2 antagonist | description ≥98% (HPLC) | description The MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, also referenced under CAS 548472-68-0, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description ≥98% (HPLC), powder |
| form liquid | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated (hygroscopic), protect from light, OK to freeze | storage condition - | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?