Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5819
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChI key
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A substrate for α-glucosidase. | description suitable for microbiology, ≥99.0% | description suitable for microbiology, ≥99.0% | description analytical standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| color white | color colorless to white | color colorless to white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Melezitose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?