Przejdź do
444232
MMP-9, dimer, ludzki neutrofil
Synonim(y):
Metaloproteinaza macierzy 9, żelatynaza B, kolagenaza typu IV 92 kDa
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥1000 mU/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1000 mU/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
foreign activity
other MMP activity, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Dimeryczna, natywna MMP-9 ze stymulowanych ludzkich neutrofili. Enzym należy aktywować tuż przed użyciem.
M.W. 222,000 (nieredukujący SDS-PAGE). Uwaga: 1 mU = 1 milijednostka.
Physical form
W 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0,05% BRIJ® 35 Detergent, 0,05% NaN₃, pH 7,0.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Przygotowany ze stymulowanych neutrofili, które wykazały w certyfikowanych testach, że są ujemne pod względem HBsAg oraz przeciwciał przeciwko HIV i HCV.
Other Notes
Jedną jednostkę definiuje się jako ilość enzymu, która zhydrolizuje 1,0 µmol 2,4-DNP-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH na minutę w 37°C pH 7,0.
Olson, M.W. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 2661.
Kolkenbrock, H., et al. 1996. Biol. Chem. 377, 529.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)