Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H29N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.45
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny inhibitor metaloproteinaz macierzy na bazie kwasu homofenyloalaninowo-hydroksamowego o szerokim spektrum działania (dostarczany jako mieszanina racemiczna). Hamuje MMP-1 (IC50 = 7,4 nM), MMP-2 (IC50 = 2,3 nM), MMP-3 (IC50 = 135 nM), MMP-7 (IC50 = 10-100 nM) i MMP-13 (IC50 = 1-10 nM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 7,4 nM, 2,3 nM, 135 nM, 10-100 nM, 1-10 nM, odpowiednio przeciwko MMP-1, MMP-2, MMP-3, MMP-7 i MMP-13.
Główny cel
MMP-1
MMP-1
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy (-20°C).
Other Notes
Covington, M.D., et al. 2006, Am. J. Physiol. Renal. Physiol.290, F43.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description The MMP Inhibitor III, also referenced under CAS 927827-98-3, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. | description The MMP Inhibitor I controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?