Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 447,00 zł |
Informacje o tej pozycji
447,00 zł
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5816
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to slightly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
rat NOS
Preparation Note
Other Notes
Reiter, R.J., and Tan, D.X. 2002. Ann. N.Y. Acad. Sci.957, 341.
Cuzzocrea, S., et al. 1998. J. Pineal Res. 25, 24.
Maestroni, G.J., et al. 1994. Cancer Res. 54, 2429.
Pozo, D., et al. 1994. Life Sciences55, PL455.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals. | description phyproof® Reference Substance | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melatonin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?