Przejdź do
445800
Merbarone
≥95% (HPLC), solid, topoisomerase II inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Kwas 5-(N-fenylokarboksamido)-2-tiobarbiturowy, NSC-336628
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Nazwa produktu
Merbarone, A cell-permeable anticancer drug that inhibits the catalytic activity of topoisomerase II (topo II) without damaging DNA or stabilizing DNA-topo II cleavable complexes.
Quality Segment
description
RTECS - UV7714625
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
faint pink
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1nc(c(c(n1)O)C(=O)Nc2ccccc2)O
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5H,(H,12,15)(H3,13,14,16,17,18)
InChI key
GFYRZTLCYQQVHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek lek przeciwnowotworowy, który hamuje aktywność katalityczną topoizomerazy DNA II (topo II) bez uszkadzania DNA lub stabilizowania rozszczepialnych kompleksów DNA-topo II (IC50 = 20 µM dla oczyszczonej topoizomerazy ssaków II w porównaniu do IC50 ~200 µM dla topoizomerazy I). Indukuje również apoptozę w ludzkich białaczkowych komórkach CEM poprzez mechanizm zależny od proteazy podobnej do kaspazy-3.
Przepuszczalny dla komórek lek przeciwnowotworowy, który hamuje aktywność katalityczną topoizomerazy II (topo II) bez uszkadzania DNA lub stabilizowania rozszczepialnych kompleksów DNA-topo II (IC50 = 20 µM dla oczyszczonej topo II ssaków w porównaniu do IC50 = ~ 200 µM dla topo I). Indukuje również apoptozę w ludzkich białaczkowych komórkach CEM poprzez mechanizm zależny od proteazy podobnej do kaspazy-3.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 20 µM dla oczyszczonej topoizomerazy II (topo II)
Główny cel
Aktywność katalityczna topoizomerazy II
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Odwracalny: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Khelifa, T., i Beck, W.T. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 548.
Drake, F.H., et al. 1989. Cancer Res.49, 2578.
Brewer, A.D., et al. 1985. Biochem. Pharmacol.34, 2047.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Merbarone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)