Przejdź do
454428
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide potassium salt
≥98% (HPLC), crystalline solid, hexosaminidase A substrate, Calbiochem®
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, 4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, K
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20NO11S · K
Masa cząsteczkowa:
497.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
38100301
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
859,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl-6-sulfo-N-acetyl-β-D-glucosaminide, Potassium Salt, Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes. Excitation maximum: ~360 nm; emission maximum: ~440 nm.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
Greloner, E.E., and Wenger, D.A. 1987. Prenat. Diag. 7, 419.
Bayleran, J., et al. 1984. Clin. Chim. Acta143, 73.
Inui, K., and Wenger, D.A. 1984. Clin. Genet.25, 93.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47450247450069585
description
Fluorogenic substrate for isoenzyme A of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (hexosaminidase A). Can be used for the prenatal diagnosis of Tay-Sachs disease and for the classification of GM2 gangliosidosis genotypes.
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
description
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
form
crystalline solid
form
crystalline solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL
solubility
methanol: soluble, water: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)