Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
935,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside, Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
impurities
≤100 ppm 4-methylumbelliferone
color
white to off-white
solubility
DMF: 50 mg/mL
fluorescence
λex 360 nm, λem 440 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](cc(c3cc2)C)=O
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Substrate for the fluorogenic assay of α-D-galactosidase. | description ≥98% (TLC) | description Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form solid | form powder | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C |
| solubility DMF: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility DMSO: soluble, DMF: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?