Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 419,00 zł |
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
419,00 zł
Nazwa produktu
MG-132, InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Other Notes
Adams, J., and Stein, R. 1996. Ann. Rep. Med. Chem.31, 279.
Lee, D.H., and Goldberg, A.L. 1996. J. Biol. Chem.271, 27280.
Wiertz, E.J.H.J., et al. 1996. Cell84, 769.
Read, M.A., et al. 1995. Immunity2, 493.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell78, 761.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description InSolution, ≥98%, 10 mM, reversible proteasome inhibitor | description A cell-permeable, potent, reversible proteasome inhibitor (Ki = 4 nM). | description ≥90% (HPLC) | description Potent, reversible, and cell-permeable proteasome inhibitor (Ki = 4 nM). |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form liquid | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MG-132
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?