Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99%
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
sustainability
Sustainability features
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?