Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
2 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
MTOR
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively). | description The STAT3 Inhibitor XII, SPI controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?