Przejdź do
481909
Niklosamid
A salicylanilide anthelmintic drug that acts as a potent and selective Stat3- and Wnt-signaling pathway inhibitor.
Synonim(y):
5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrofenylo)-2-hydroksy-benzamid, inhibitor mTOR IX, induktor autofagii III, inhibitor STAT3 XV, inhibitor szlaku Wnt XIII
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8Cl2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.12
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
InChI key
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek salicylanilid, który oprócz dobrze znanej skuteczności przeciwrobaczycowej i stosowania w leczeniu tasiemców, działa jako inhibitor sygnalizacji mTORC1 u ssaków, ale nie mTORC2, mechanistycznie odmienny od rapamycyny, powodując aktywację autofagii MCF-7 w warunkach bogatych w składniki odżywcze (15-krotnie przy 4-godzinnym leczeniu 10 M), redystrybucję lizosomów SH-SY5Y (10 M przez 8 godzin) oraz rozproszenie/usunięcie ubikwitynowanych agregatów białkowych po zahamowaniu proteasomu w sposób odwracalny, zależny od czasu i dawki. Prawdopodobnie bezpośrednią konsekwencją aktywacji autofagii jest wykazanie, że niklosamid indukuje niezależną od Wnt endocytozę Frizzled1 (t1/2 = 2,4 h; efektywne stężenie <2 M) i downregulację Dishevelled-2 (IC50 ~ 1 M), skutecznie zapobiegając stymulowaniu przez Wnt3a aktywności transkrypcyjnej LEF/TCF w komórkach HEK293 (IC50 = 0,5 M w testach reporterowych TOPFlash). Bez związku z aktywnością indukcji autofagii, wykazano również, że niklosamid hamuje sygnalizację Stat3 (IC50 = 0,25 M w testach reporterowych pLucTKS3 opartych na HeLa) poprzez tłumienie fosforylacji Jak1 Tyr1022/1023 (2 godziny leczenia przy 0,5 do 2.0 M w hodowlach Du145) i Stat3 Tyr705 (o >90% po 24 godzinach leczenia odpowiednio 2 i 5 M w hodowlach Du145 i HeLa), bez wpływu na fosforylację Stat1 Tyr701, Stat3 Ser727, Stat5 Tyr694 lub Jak2 Tyr1007/1008.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Wang, Y.C., et al. 2013. PLoS ONE8, e74538.
Chen, W., et al. 2010. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.299, G293.
Gies, E., et al. 2010. PLoS ONE5, e14410.
Ren, X., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 454.
Chen, M., et al. 2009. Biochemistry48, 10267.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niklosamid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)