Przejdź do
484100
Kwas 5-nitro-2-(3-fenylopropyloamino)benzoesowy
Potent Cl⁻ channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method.
Synonim(y):
NPPB, CaCC Blocker II, aktywowany wapniem, TMEM16 Blocker II, ANO Blocker II, Anoctamin Blocker II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, warm ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)NCCCc2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI key
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Silny bloker kanału Cl- (IC50 = 100 nM-100 µM), w zależności od podtypu kanału i metody badania. Hamuje cyklooksygenazę (IC50 = 8 µM).
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 100 nM-100 µM jako bloker kanału Cl-channel
Główny cel
Bloker kanału Cl-
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Other Notes
Illek, B., et al. 1992. Am. J. Physiol.263, C644.
Kirk, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23475.
Breuer, W., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 398.
Wangermann, P., et al. 1986. Pflugers Arch.407, S128.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)