Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
≤0.1% Free p-Nitrophenol
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
General description
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Other Notes
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?