Informacje o tej pozycji
assay
≥99% (GC)
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
density
0.89 g/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Bessesen, D.H., et al. 1993. J. Lipid Res.34, 229.
Felden, F., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 602.
Williams, L.L., et al. 1993. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.202, 239.
Diaz-Guerra, M.J. 1991. J. Biol. Chem.266, 23568.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleic Acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?