Przejdź do
5.00491
Inhibitor MALT1 I, MI-2
Synonim(y):
ALB-H03200218, 2-Chloro-N-(4-(5-(3,4-dichlorophenyl)-3-(2-methoxyethoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17Cl3N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCCOC1=NN(C(=N1)C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)NC(=O)CCl
General description
Przepuszczalny dla komórek chlorometyloamid, który hamuje aktywność proteolityczną MALT1 (IC50 = 5,84 µM wobec katalizowanej przez dimer domeny parakaspazy MALT1 hydrolizy Ac-LRSR-AMC) w sposób nieodwracalny poprzez interakcję kowalencyjną, wykazując niewielką lub żadną aktywność wobec kaspazy-3, -8 lub -9. Ze względu na nieodwracalne wiązanie i efektywną akumulację wewnątrzkomórkową (HBL-1 wewnątrzkomórkowy [MI-2]t= 2 h = 5 µM; Medium [MI-2]t = 0 = 0.2 µM), MI-2 jest co najmniej 250 razy bardziej skuteczny niż Z-VRPR-FMK w blokowaniu konstytutywnej aktywności NF-κB i translokacji jądrowej c-Rel w kulturach HBL-1 (równe lub lepsze blokowanie przez 200 nM MI-2 niż przez 50 µM Z-VRPR-FMK). Wykazano, że selektywnie hamuje zależną od MALT1 proliferację ABC-DLBCL, ale nie niezależny od MALT1 wzrost komórek ABC- (HLY-1 i U2932) lub GCB-DLBCL (OCI-Ly1 i OCI-Ly7), zarówno w hodowlach in vitro (GI50 w 48 h = 200, 400, 400 i 500 nM, odpowiednio przeciwko HBL-1, OCI-Ly3, OCI-Ly10 i TMD8) oraz u myszy in vivo (65%, 61% i 0% supresji, odpowiednio, ekspansji guza HBL-1, TMD8 i OCI-Ly1 24 godziny po 14 dziennych dawkach 25 mg/kg/dzień i.p.) bez widocznej toksyczności dla myszy.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MALT1
Odwracalny: nie
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Fontan, L., et al. 2012. Cancer Cell22, 812.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)